VWR®, Vanupuikot, vaahtomuovivanupuikot
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0335EA 245 EUR
VWRU89031-280 149-0335 149-0336
VWR®, Vanupuikot, vaahtomuovivanupuikot
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden ottamiseen
Kertakäyttöinen vaahtomuovivanupuikko, jonka vaahtomuovipäällysteinen kärki on sataprosenttista polyuretaanivaahtoa (100 ppi) ja varsi puuta.
  • Yhdistävät vaahtomuovi- ja vanupuikkojen edut.
  • Vaahtomuovinen pinta kestää hankaamista ja useimpia liuottimia.
  • Vanuydin on erittäin imukykyinen.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan