VWR® Critical Swabs
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0339EA 318 EUR
VWRU89031-286 VWRU89031-276 149-0339 VWRU89022-998 VWRU89022-984 149-0333 149-0334 149-0265 149-0343 149-0337 149-0338
VWR® Critical Swabs
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden ottamiseen
Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polypropylene shaft for extra rigidity, especially for use in critical environments.
  • Soveltuvat erinomaisesti puhdastiloihin
  • Kestävät useimpia tavallisia liuottimia
  • Eivät hankaa - sopivat herkille materiaaleille
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan