VWR® Critical Swabs
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0340EA 179 EUR
149-0340 149-0341 VWRU89031-272 149-0330 149-0342 149-0331 VWRU89031-292 VWRU89031-270 149-0332
VWR® Critical Swabs
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden ottamiseen
Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
  • Highly absorbent
  • Low linting formulation reduces contamination
  • Double-headed items in a white, anti-static leaf pack
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan