Kuivakuljetusastiat, DS-sarja
478-0305EA 1250 EUR
VWRI478-0305 VWRI478-0317 VWRI478-0318 VWRI478-0319
Kuivakuljetusastiat, DS-sarja
Kuivakuljetusastioita käytetään syväjäädytettyjen näytteiden turvalliseen kuljettamiseen.
Astian sisäosiin on kiinnitetty vettä hylkivää imeytysainetta. Kun imeytysaine on täysin nestetypen kyllästämä, astiassa voidaan kuljettaa syväjäädytettyjä näytteitä. Tällöin nestetyppeä ei pääse vuotamaan astiasta, vaikka se käännettäisiin ylösalaisin.
Mallissa DS-24 voidaan käyttää irrotettavia absorboivia varaajia alhaisen lämpötilan pitoajan pidentämiseksi.
* DS-24-mallin mukana ei toimiteta kanisteria, telinettä tai varaajaa (tilattava erikseen). Lisätietoja tuotevalikoimasta saa VWR Internationalilta
Sertifikaatit: Sertifiointi: CE - lääkintälaite sertifikaatti.
Kuljetusalustat eivät täytä Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) tartuntavaarallisten aineiden kuljetukselle asettamia määräyksiä.