Mini tube system, Axygen®
Toimittaja: Corning
Axygen®
731-0213EA 202 EUR
731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0220 731-0210 733-1979 731-0211 731-0212 731-0217 732-1138 731-0219
Mini tube system, Axygen®
Putket Klusteriputket
100 % neitseellistä polypropyleenia. 96-kuoppainen Axygen-klusteriputket on suunniteltu käytettäväksi 8 tai 12 tiivistekorkin liuskan kanssa.
  • Yhteensopiva Beckmanin, Tecanin, Zymarkin ja muiden valmistajien robottityöasemien kanssa
  • Vain yksin päin sopiva kansi etsatulla aakkosnumeroinnilla takaa varman näytteen tunnistuksen
  • Kanteen muotoillut tiivistysrenkaat vähentävät ristikontaminaation riskiä