  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Yleismittarit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/74/18989574.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  WTW
Kuvaus:   Kapea ja kätevä anturi johtokyvyn, liuenneen hapen ja lämpötilan samanaikaiseen mittaukseen. Vesianalyyseihin laboratoriossa ja kentällä.
Toimittaja:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Kuvaus:   Elektrodi, yleismittari
Tuoteluettelon nro: (EUTEECCOMBI03M)
Toimittaja:  EUTECH
Kuvaus:   Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HACHLZW5059970002)
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (JENW430231)
Toimittaja:  Jenway
Kuvaus:   Elektrodi, yleismittari
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7