Lämmittävät termostaattihauteet
Toimittaja: Huber
461-6457EA 3280 EUR
461-6457 HUBE2046.0001.01 461-6456 HUBE2047.0001.01 461-0137 461-0139 461-0138
Lämmittävät termostaattihauteet
Kiertotermostaatit Avoimet termostaattihaudejärjestelmät Hauteet, joissa sisäänrakennetut termostaattihauteet
The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature control of small objects directly in the bath. The Pilot ONE® controller offers a brilliant 14,5 cm touch screen with graphic functions and a comfortable navigation menu in 11 languages plus USB and Ethernet connections.
  • Pilot ONE®-säädin on irroitettavissa, ja sitä voi käyttää kaukosäätimenä (lisävarusteena toimitettavan datakaapelin kanssa)
  • Ohjaimeen voi päivittää lisää ominaisuuksia milloin tahansa (E-sarjan Exclusive- ja Professional-paketit), perusversiossa on kuusi kielivaihtoehtoa (englanti, saksa, ranska, espanja, italia ja venäjä)
  • Näyttöresoluutio on 0,1 °C. Näytön voi räätälöidä käyttäjän mieltymysten mukaiseksi, ja tärkeät tiedot, kuten asetuspiste, todellinen sisälämpötila tai prosessilämpötila, voi asettaa näkymään suurempina
  • Tehokas Variable Pressure Control (VPC) -painesäätö
  • Käyttäjä voi asettaa näyttö- ja äänihälytykset, rajoittaa lämpötila-aluetta ja ohjelmoida laitteen käynnistymään automaattisesti kello- ja kalenteritoimintojen avulla
Maximum pump capacities:
27 L/min, 700 mbar, 22 L/min, 400 mbar (suction) for CC-200/202/205
25 L/min, 700 mbar, 18,5 L/min, 400 mbar (suction) for CC-300/304/308/315
Tilaustiedot: Accessories included. There are also some optional accessories.
Varoitus: * Työskentelylämpötila-alueen voi laskea −30...+200 °C:een tai −20...+300 °C:een** käyttämällä ulkoista jäähdytintä.
*** Tilavuusinsertin kanssa.