Soluviljelykammiot, Nunc™ EasyFill™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ EasyFill™
734-1445EA 326.16 EUR
734-1445 734-1444 734-2710 734-1443 734-2242
Soluviljelykammiot, Nunc™ EasyFill™
Bioreaktorit
PS, sterile. The EasyFill™ Cell Factory has one large and one small opening in each unit, which makes it versatile and easy to use. EasyFill™ Cell Factory bridges the gap between small scale research and large scale GMP production. It can be used as it is, without any accessories, or used with plug and play connections for rapid attachment of tubing and filters, significantly reducing contamination risk. EasyFill™ systems are available with 1, 2, 4 or 10 growth chamber levels, providing surface areas ranging from 630 to 6300 cm².
  • Monipuolinen - suuren suuaukon kautta voidaan kaataa elatusaine suoraan, ja pientä suuaukkoa voi tarvittaessa käyttää suljetumpaan ja aseptiseen täyttämiseen ja keräämiseen
  • Yhdistää pienten määrien prosessikehityksen ja suuret tuotantomäärät
  • Helppo käyttää, heti käyttövalmis, lisävarusteita ei tarvita
  • Suuri tuotto ja prosessitehokkuus
  • Nunclon™Δ-pintakäsittely edistää solujen tasaista kiinnittymistä ja lisääntymistä seerumittomassa tai seerumia sisältävässä elatusaineessa
L×K: 250×335 mm.
Toimitustiedot: Toimitetaan steriilinä ja käyttövalmiina kertakäyttösovelluksiin.