AccuPOL DNA Polymerase is a thermostable enzyme that possesses 3 to 5' exonuclease proofreading ability, which enables the polymerase to correct nucleotide misincorporation errors. AccuPOL is recommended for applications which require extremely high fidelity with low error rate. PCR fragments generated with AccuPOL DNA Polymerase are also ideal for blunt end cloning.
- Tarkkoihin monistuksiin
- 16× kertaa suurempi tarkkuus kuin Taq-polymeraasilla
- Soveltuu tylpän pään kloonaamiseen
- Kopioi <3 kb emäsparia erittäin tarkasti
Optimaaliset reaktio-olosuhteet saavutetaan käyttämällä entsyymin mukana toimitettua 10X-Key Buffer (sisältää 15 mM:n MgCl₂:a). Mukana toimitetaan myös erillinen pullo 25 mM:n MgCl₂:a siltä varalta, että reaktio edellyttää suurempaa MgCl₂-pitoisuutta.
EU = aktiivisuusyksikkö