CL-XPosure™ Film on kirkas sininen röntgenfilmi, jota suositellaan blot-määritysten havaitsemiseen ja dokumentointiin.
- High performance - just as sensitive as other commercially available autoradiography films
- Economical - achieve high-quality images at an affordable price
- Convenient - available in five sheet sizes in packages containing 100 non-interleaved sheets
- Perfect match - validated for use with SuperSignal chemiluminescent substrates and Pierce ECL and ECL Plus chemiluminescent substrates
CL-XPosure™ käyttää tunnistusreagensseina radioaktiivisuutta, piparjuuriperoksidaasia (HRP) tai alkaalifosfataasia (AP), joten se soveltuu Western-, Southern- ja Northern-blottaukseen sekä EMSA-analyysiin (Electrophoretic Mobility Shift Assays). CL-XPosure-filmin tunnistusherkkyys on sama kuin muiden myynnissä olevien edullisten filmimerkkien.
CL-XPosure film is an excellent photographic film for use with enhanced chemiluminescence (ECL) substrates for horseradish peroxidase (HRP) or alkaline phosphatase (AP).
Toimitustiedot: Toimitetaan 25, 50 tai 100 lomittamattoman arkin pakkauksissa.