VWR®, Pinsetit
Toimittaja: VWR
VWR®
232-0153EA 39.7 EUR
232-0153 232-0152 232-0151 232-0150 232-0155 232-0154
VWR®, Pinsetit
Pinsetit
PTFE, valkoiset.
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys, reagoimaton, tarttumaton
  • Kestää lämpötiloja -200...+280 °C
  • Sileät pinnat ehkäisevät kontaminaatioita ja helpottavat puhdistusta