Hait: Jäähdytystelineet
Lämpöä johtavat putkitelineet siirtävät lämmön monta kertaa nopeammin kuin vesi tai jää, joten näytteiden lämpötilan hallinta on tehokkaampaa ja tarkempaa. Kaikkien telineessä olevien putkien jäähdytys- tai lämmitysolosuhteet ovat samat, ja putkien lämpötila on sama kuin jäähdytysaineen. Telineitä voidaan käyttää yleensä nestemäisen typen, hiilihappojään, jään ja vesihauteiden kanssa. Telineet on yleensä mitoitettu pienille PCR-, mikrosentrifugi-, cryo- tai veriputkille.
Lämpöä johtavat putkitelineet siirtävät lämmön monta kertaa nopeammin kuin vesi tai jää, joten näytteiden lämpötilan hallinta on tehokkaampaa ja tarkempaa. Kaikkien telineessä olevien putkien jäähdytys- tai lämmitysolosuhteet ovat samat, ja putkien lämpötila on sama kuin jäähdytysaineen. Telineitä voidaan käyttää yleensä nestemäisen typen, hiilihappojään, jään ja vesihauteiden kanssa. Telineet on yleensä mitoitettu pienille PCR-, mikrosentrifugi-, cryo- tai veriputkille.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Corning
Kuvaus: These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Molded of grey high-impact polystyrene.
Tuoteluettelon nro: (BELAF189050050)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: PP
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: PC.
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: Styrofoam, white
Toimittaja: GLW
Kuvaus: These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Tuoteluettelon nro: (DELTM-572)
Toimittaja: DELTALAB
Kuvaus: PP, with clear lid.
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (KOEHA-1070)
Toimittaja: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus: PCR vials may be kept at a temperature of 0 °C for at least 30 min if the cooler is cooled down to –20 °C for approximately 12 h.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: Isofreeze® racks are for use as a pipetting and storage station for temperature sensitive applications like enzyme analyses, PCR or cell based assays....
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom