  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
4-Pyrimidinemethanol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (H31754.MD)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   4-PYRIMIDINEMETHANOL, 98% 1 * 250 mg
UOM:  1 * 250 mg