Sentrifugipullo, Biopullo, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
525-2317EA 708 EUR
525-2317 525-0987
Sentrifugipullo, Biopullo, Nalgene®
Pullot Sentrifugipullot
PPCO, jossa valkoinen PP-kierrekorkki ja silikonitiiviste.
  • Ergonominen muotoilu helpottaa näytteiden lataamista, poistamista ja varastointia. Sileät sisäseinämät eivät vahingoita hauraita soluja
  • PPCO on erittäin kemikaalinkestävää
  • Tämän steriloimattoman pullon enimmäiskäyttöikä on 50 jaksoa
  • Suositeltu käyttölämpötila-alue on 4 ...22 °C; varastointilämpötila alimmillaan 0 °C
  • USP VI:n mukainen, ei sytotoksiineja, ei-hemolyyttinen
Suunniteltu 12 litran keräysmäärän käsittelyyn yhdessä ajossa käytettäessä Thermo Scientific Sorvall® RC12BP -sentrifugia ja H-12000 -swing-bucket-roottoria. Korvaa Sorvall Bio -pullon (luettelonro 77061). Nämä pullot ovat ihanteellisia bakteerien, hiivan ja kudoksen eristämiseen. Jopa 12 litran erottelumääriä voidaan sentrifugoida enintään 7333 ×g:n voimalla. Mitta-asteikolla varustettu leveäsuinen pullo helpottaa dekantointia, uudelleensuspensointia ja pellettien poistamista.
  • Ergonominen muotoilu helpottaa näytteiden lataamista, poistamista ja varastointia. Sileät sisäseinämät eivät vahingoita hauraita soluja
  • PPCO on erittäin kemikaalinkestävää
  • Tämän steriloimattoman pullon enimmäiskäyttöikä on 50 jaksoa
  • Suositeltu käyttölämpötila-alue on 4 ...22 °C; varastointilämpötila alimmillaan 0 °C.
  • USP VI:n mukainen, ei sytotoksiineja, ei-hemolyyttinen
Suunniteltu 12 litran keräysmäärän käsittelyyn yhdessä ajossa käytettäessä Thermo Scientific Sorvall® RC12BP -sentrifugia ja H-12000 -swing-bucket-roottoria. Korvaa Sorvall Bio -pullon (luettelonro 77061). Nämä pullot ovat ihanteellisia bakteerien, hiivan ja kudoksen eristämiseen. Jopa 12 litran erottelumääriä voidaan sentrifugoida enintään 7333×g:n voimalla. Mitta-asteikolla varustettu leveäsuinen pullo helpottaa dekantointia, uudelleensuspensointia ja pellettien poistamista.