Hait: Moisture Analysers
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Rugged compact moisture analysers with large backlit dot matrix graphic display for moisture determination of raw materials and finished products in t...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Moisture analysers with large colour touch screen display give a user-friendly access to advanced applications and internal databases. The user has an...
Tuoteluettelon nro: (620-1956)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Sartorius Balances
Kuvaus: MA100 on tarkka, monipuolinen laite, jonka helppokäyttöisellä näppäimistöllä ja ohjelmistokomennoilla käyttötilojen valinta ja tietojen syöttäminen kä...
Tuoteluettelon nro: (611-2887)
Toimittaja: Sartorius Balances
Kuvaus: Markkinoille tuodut helppokäyttöiset, tehokkaat ja pienikokoiset kosteusanalysaattorit antavat nopeasti toistettavia tuloksia, ja niissä on entistä pa...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (611-4357)
Toimittaja: Sartorius Balances
Kuvaus: This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (611-2888)
Toimittaja: Sartorius Balances
Kuvaus: Tehokkaat ja pienikokoiset kosteusanalysaattorit antavat nopeasti toistettavia tuloksia, ja niissä on entistä parempi käyttöliittymä.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELI9011)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: OHAUS
Kuvaus: Tarjoaa tarkat ja toistettavat tulokset joko 0,1% tai 0,05% luettavuudella.
Tuoteluettelon nro: (SIMELI0010)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: The MaxiLigno are equipped with the latest technology for precision and easy handling.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: OHAUS
Kuvaus: Moisture analysers simplify complex moisture analysis applications. Designed to increase precision and efficiency in the laboratory, they feature a pr...
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: profi LIGNO are moisture meters specifically designed for wood and building materials such as screed or gypsum.
Tuoteluettelon nro: (SIMELI0007)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: mini LIGNO classic+ is a wood moisture meter that provide four wood groups and 16 single species of wood.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELI0005)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials wi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELI0006)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: The mini LIGNO classic is a wood moisture meter that offers the choice between four different base-wood groups.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELI9010)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: Encounter Plus is a non-destructive moisture meter designed fo the inspection in numerous industries.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom