3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Varoitus
EHERCA10931620EA 83.9 EUR
EHERCA10931620
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Kaava: C₁₂H₂₀O
MW: 204,31 g/mol
Kiehumispiste: 279 °C
Tiheys: 0,946 g/cm³
Leimahduspiste: 79 °C
MDL numero: MFCD00047655
CAS-numero: 80-54-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Form Liquid