Arkkupakastimet, GT
Toimittaja: Liebherr
471-1038EA 0 EUR
471-1038 471-1039 471-1041 471-1044 471-1045 471-1042 471-1043
Arkkupakastimet, GT
Pakastimet Laboratory / General Purpose Freezers
Chest freezers for general use.
  • Automaattinen SuperFrost-toiminto
  • Visuaalinen varoitussignaali toimintahäiriön sattuessa
  • Sisävalaistus
  • Ergonominen rintakahva
  • 63/85 mm eristys, pitää lämpötilan jopa 59 tuntia sähkökatkoksen sattuessa
  • Termostaatti 'pysäytys' -kohdassa nauhassa
  • Lukko saatavana lisävarusteena (tiedustele)
Temperature: −15 °C