VWR®, Dekantteri, kertakäyttöinen
Toimittaja: VWR
VWR®
213-3917EA 32.3 EUR
213-3917 213-3916 213-3919 213-3918 213-3915 213-3920 213-3922 213-3921 VWRU414004-149
VWR®, Dekantteri, kertakäyttöinen
Dekantterit
PP, läpikuultava.
  • Painettu tilavuusasteikko
  • Reunukset takaavat turvallisen pinoamisen
  • Voidaan autoklavoida enintään +121 °C:ssa
  • Kaatonokka
Korkealaatuinen ja edullinen dekantteri päivittäisiin töihin. Soveltuvat hyvin laboratorion rutiinitöihin.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan