Kromatografian ruiskut, kaasutiiviit ruiskut, 10...500 µl
Toimittaja: SGE (Trajan)
548-0938EA 103 EUR
548-0938 549-0301 549-0289 549-0300 549-0321 549-0288 549-0320 549-0449 562-1031 549-0448 549-0326 549-0304 549-0447 549-0303 549-0446 SGEA005200CAL 549-0445 549-0302 548-0941 SGEA007200CAL 548-0942 548-0940 548-0945 548-0946 549-0312 549-0311 549-0310 548-0947 SGEA002200CAL 549-0296 549-0295 SGEA004200CAL SGEA007250CAL 549-0319 549-0318 549-0313 SGEA006200CAL 548-0935 SGEA003200CAL
Kromatografian ruiskut, kaasutiiviit ruiskut, 10...500 µl
Ruiskut Ruiskut kromatografiaan
Constructed from borosilicate glass, PTFE plunger tips and Kel-F® or PTFE Luer cones where applicable.
  • Männän kärjen ja sylinterin välissä on ahdistussovite, joka tekee ruiskun kaasutiiviiksi
  • Ruiskuissa on vaihdettavat männät (mäntiä saatavana pyynnöstä)
Sylinterin ulkohalk.: 10 µl = 6,5 mm; 25...500 µl = 8 mm