  • Kriteerit
    • In Stock (8)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "kaesiensuojaimet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/45/21655045.jpg
Pehmeästä silikonista valmistetut käsiä kuumalta suojaavat käsiensuojaimet. Suojaimissa sormia ja peukaloa suojaavat taskut, joten sopivat erikokoisiin käsiin. Tuotteet helpottavat kuumien esineiden sekä kuivajäistä otettujen esineiden käsittelyä. Kuviointi pinnalla takaa hyvän otepidon ja vähentää tarvittavaa voimaa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (112-1981)
Toimittaja:  Saint-Gobain
Kuvaus:   Silikonikumista valmistettu kuumuutta kestävä käden suoja suojaa käsiä kuumia laboratoriovälineitä käsiteltäessä.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Tuoteluettelon nro: (AZLOPGR406)
Toimittaja:  SCILABWARE
Kuvaus:   Hand protector made of silicone rubber.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  FUNAKOSHI & CO LTD
Kuvaus:   Nämä tarttumalapaset on tehty joustavasta silikonielastomeerista. Niitä voi käyttää kuumien tai kylmien esineiden käsittelyyn ja kuljettamiseen lyhyit...
Tuoteluettelon nro: (KART3915)
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (112-1982)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 °C to 260 °C.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 6  / 6