Hait: Laskukammiot
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (10228-0050)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: NANOENTEK
Kuvaus: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Tuoteluettelon nro: (HECH40450702)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HECH40452702)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Ruudukko on tarkoitettu leukosyyttien, eosinofiilien ja solujen laskemiseen esimerkiksi aivo-selkäydinnesteestä.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Tuoteluettelon nro: (630-1507)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Ruudukon kokonaispinta-ala: 9,0 mm².
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Tuoteluettelon nro: (NANOEVH-020)
Toimittaja: NANOENTEK
Kuvaus: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HECH40444702)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Tuoteluettelon nro: (HECH40447702)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-0928)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Lasi solususpensioiden laskemiseen tarkoitetuissa laskentakammiossa on kaksi asteikkoa. Ne on kaiverrettu laskurin keskiharjanteen kahteen hiottuun ja...
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom