Kaliumkarbonaatti 5 M vesiliuos for analysis
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM700517-5EA 44.2 EUR
CAYM700517-5
Kaliumkarbonaatti 5 M vesiliuos for analysis
Kaliumkarbonaatti
Kaava: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
MDL numero: MFCD00011382
CAS-numero: 584-08-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg