Hait: Soluviljelyyn suplementit ja lisäaineet
114  results were found
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (536262U)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Egg yolk emulsion, sterile, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Tuoteluettelon nro: (536252S)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Egg yolk tellurite emulsion, VWR®
UOM: 1 * 50 mL
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Tuoteluettelon nro: (M307-1ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, Pepstatin, Leupeptin and 1, 10-Phenanthroline. Each vial can be reconstituted in 1 ml di...
UOM: 1 * 1 mL
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Tuoteluettelon nro: (M250-1ML)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Contains protease inhibitors for mammalian cell use: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin, Leupeptin and Pepstatin
UOM: 1 * 1 mL
MSDS
Tuoteluettelon nro: (X0557-100)
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Concentrated solutions of amino acids, vitamins or non essential amino acids can be added to a basal medium to enrich it and the resulting medium used...
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and ...
Toimittaja: PROTIDE PHARMACEUTICALS, INC.
Kuvaus: Material grade - USP, Ph. Eur.
Tuoteluettelon nro: (733-1997)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Recom ProteaseArrest™ is a broad range, bacterial, 100X concentrated, ready to use protease inhibitor cocktail. Recom ProteaseArrest™ offers greater p...
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Cell Boost™ 7a and 7b are feed additives especially matched to ActiPro™ production medium. Combining Cell Boost™ 7a and 7b has demonstrated significan...
Toimittaja: UPM Biomedicals
Kuvaus: GrowDex® Hydrogel is a bio-friendly hydrogel extracted from birch and sourced from sustainable and responsibly managed forests. GrowDex® is a r...
Toimittaja: UPM Biomedicals
Kuvaus: GrowDex®-T Hydrogel is a bio-friendly hydrogel extracted from birch and sourced from sustainable and responsibly managed forests.
Tuoteluettelon nro: (L3010-005)
Toimittaja: BIOWEST
Kuvaus: Phytohaemagglutinin is a lectin extracted from red kidney beans (Phaseolus vulgaris). PHA-M is the mucoprotein form and is a crude extract used...
UOM: 1 * 5 mL
Toimittaja: HyClone products (Cytiva)
Kuvaus: Supplements cell culture with amino acids, vitamins, and glucose and manufactured to meet cGMP manufacturing standards and QC specifications.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Halt-proteaasi- ja fosfataasi-inhibiittoriseos on täysin näytteitä suojaava yhden liuoksen tuote. Tämä laajavaikutteinen inhibiittoriseos on optimoitu...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom