Reducing solution for ORP electrodes
Toimittaja: Hach
HACH2965349EA 46.6 EUR
HACH2965349
Reducing solution for ORP electrodes
Elektrolyytit Elektrodin säilytysliuokset
Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.