  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kaasuvuodon ilmaisimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (HYPE66002-001)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PERCN9306074)
Toimittaja:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Kuvaus:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PERCN9306089)
Toimittaja:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Kuvaus:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (151-0208)
Toimittaja:  DRAEGER
Kuvaus:   A small heating element in the device head heats an alcohol mixture with a high molecular weight and density similar to air.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (151-0187)
Toimittaja:  DRAEGER
Kuvaus:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (TEST0632.3162)
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Tuoteluettelon nro: (TEST0632.0316)
Toimittaja:  Testo
Kuvaus:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava 