VWR® INCU-Line® Premium, Jäähdyttävät inkubaattorit
Toimittaja: VWR
VWR®
390-0730EA 2700 EUR
390-0730
VWR® INCU-Line® Premium, Jäähdyttävät inkubaattorit
Inkubaattorit Jäähdytyskaapit
These compressor-cooled incubators, with forced air convection, have a temperature range between 3 to 70 °C, and feature a stainless steel inner chamber and a stainless steel linen finish exterior. The models have a solid outer door and glass inner door. All models have an internal LED light, internal electrical socket, 30 mm access port, real time clock, timer (1 min to 999:59 h or continous operation), internal memory to store up to 4100 data records for each user and USB port with flash drive for data recording.
  • LCD-värikosketusnäytössä arvot näkyvät joko taulukoina tai graafisessa muodossa
  • Ohjelmoitavissa sisäänkirjautumalla pääkäyttäjänä muistissa tilaa 20 ohjelmalle, 7 päivän ohjelmointi
  • Tiedot voi viedä muistitikuille USB-portin kautta
  • Ethernet-liitäntä ja etäohjaus Internetin kautta
  • Tuulettimen nopeuden säätö (50 to 100 %)
  • IL 150R ovat pinottavia ilman erillistä pinoamissarjaa
Premium models have the following safety features:
*Adjustable over- and under-temperature safety thermostat Class 3.3 protects the samples and the incubator
*Power failure control system, audible and visiual temperature alarm
*Door lock and an open door alarm
*Temperature sensor fail alarm and auto-diagnostic function
*Automatic fan shut-down after completing the program
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut teräslankahyllyt, Ethernet-kaapeli, testisertifikaatti (tiedot mitattu 37 °C:ssa) sekä Premium-ohjelmisto USB-tikullato.