Suojakypärät, uvex pheos E-WR
Toimittaja: Uvex
uvex pheos
UVEX9770.330EA 14.6 EUR
UVEX9770.330 UVEX9770.230 111-2337 UVEX9770.530 UVEX9770.430 UVEX9770.130
Suojakypärät, uvex pheos E-WR
Kypärät ja kolhulippikset Safety Helmets
Kevyiden ja mukavien uvex pheos -suojakypärien muotoilu on urheilullinen. Vankka, jäykkä kuori kestää sivulta tulevaa painetta ja täyttää kaikki rakennusalan ja teollisuuden työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset.
  • Mukautuu helposti ja nopeasti käyttäjän tarpeisiin - visiiri, suojalasit, kuulonsuojaimet tai otsavalo
  • Kiinnityshihnat ja säätöruuvi leveyden säätöön
  • Kuudesta kohdasta kiinnitetyllä kangashihnalla saadaan istuvuutta ja mukavuutta
  • Hengittävä Climazone-tekniikka ja pitkä lieri
  • Kiinnitysaukko edessä valaisimia varten ja sivulla Euroslot-sovittimet (30 mm) kuulonsuojainten ja uvex pheos -visiirin kiinnittämistä varten
Kypärän kuori on täysin umpinainen, joten se sopii sähkötöihin.
Koko: 520–610 mm
Sertifikaatit: EN 397 ja kylmät olosuhteet (-30 °C), sula metalliroiske, EN 50365 (1 000 V AC)