  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Ammonium aquopentachlororuthenate(III)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (14251.03)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Ammonium Aquopentachlororuthenate(III) 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g