Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Bax channel blocker
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (J64257.MA)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Bax Channel Blocker is a potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome C release (IC50 = 0.52 M). It is suggested to inhibit Bax (Bcl-2-as...
UOM:  1 * 10 mg