  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Benzhydrylamine hydrochloride, polymer-supported
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Benzhydrylamine hydrochloride, polymer-supported 0,5 - 1,5 mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene), cross-linked with 1% DVB 100-200 mesh