Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Research Chemicals
33595-6X1LEA
343.32
EUR
33595-6X1L
33595-1L
33597-1L
82454-500ML
33593-1L
33594-1L
33594-6X1L
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset