Hait: Johtokyky
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Elektrodi, johtokyky, VWR®
Tuoteluettelon nro: (663-0147)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Elektrodi, johtokyky, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoksi, Halk. × P: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-nastainen, 1,5 m:n kaapeli
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (663-0356)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This IDP (Intelligent Digital Probe) conductivity/temperature cell can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WTW
Kuvaus: TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water...
Toimittaja: WTW
Kuvaus: High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Four-electrode plastic flow-through measuring cells with low-polarisation graphite electrodes for applications in closed circuits.
Tuoteluettelon nro: (663-0066)
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Conductivity cell for use with the portable Vario Cond meter.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (663-1903)
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Elektrodi, johtokyky, LTA 1, 2-electrode cell, Lasirunko, rengas platinaa, 1,0 cm-1
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Elektrodi, johtokyky, CDC861T, 4-pole, Tuotteelle: Aqueous/non aqueous media, very strong acids, bases or saline media, Lasi, Halk. × P: 12×103 mm, 1,0 cm⁻¹, MAB6 plug head, fixed cable
Toimittaja: Hach
Kuvaus: IntelliCAL™ CDC401 is a digital, graphite, 4-pole conductivity probe. The probe is available in either a standard or a rugged version.
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Robust conductivity cells for on-line measuring. Cells are either available with POM shaft or with glass shaft for high chemical resistance.
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Elektrodi, johtokyky, InLab®, InLab® 720 (2-napainen), 0,1 - 500 µS/cm, 0...+100 °C, Lasi, Halk. × P: 12×120 mm, 0,06 cm-1, Mini-DIN, 1 m kaapeli
Tuoteluettelon nro: (HACHLZW5062970002)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The 5062 is ideal for conductivity measurements in extreme conditions and for 'difficult' applications, including dirty and viscous samples. Dedicated...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: High performance sensors combining robustness with state-of-the-art measurement technology. Compatible with either SevenExcellence™ and SevenCompact™ ...
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: These high-end conductivity cells are ideal for the monitoring and control of plants as well as the examination of ultrapure water in quality control ...
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: This conductivity measuring cell utilises the four- pole potentiometric method for measuring conductivity, which incorporates a series of four graphit...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom