Hait: Liuennut happi
Valikoimistamme löytyy liuenneen hapen antureita monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten elintarviketeollisuuteen, maatalouteen, teollisuuteen, vedenpuhdistukseen ja ympäristöalalle. Mittusmenetelmästä ja valmistajasta riippuen erilaisia liuenneen hapen mittausanturityyppejä ovat gavaaninen, optinen ja polarografinen. Antureista löytyy myös automaattinen lämpötilan kompensointi. Näihin anturityyppeihin kuuluvat myös itsesekoittavat happianturit BOD-mittauksiin.
Valikoimistamme löytyy liuenneen hapen antureita monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten elintarviketeollisuuteen, maatalouteen, teollisuuteen, vedenpuhdistukseen ja ympäristöalalle. Mittusmenetelmästä ja valmistajasta riippuen erilaisia liuenneen hapen mittausanturityyppejä ovat gavaaninen, optinen ja polarografinen. Antureista löytyy myös automaattinen lämpötilan kompensointi. Näihin anturityyppeihin kuuluvat myös itsesekoittavat happianturit BOD-mittauksiin.
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Elektrodi, liuennut happi, VWR®, 1 metrin kaapeli
Tuoteluettelon nro: (664-0182)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (664-0042)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Elektrodi, liuennut happi, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvaaninen, 3 m:n kaapeli, 8-nastainen
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Optical dissolved oxygen probes for field and laboratory applications. For use with IDS meters.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Tuoteluettelon nro: (664-0510)
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Itsesekoittava happianturi, jolla voidaan samanaikaisesti sekoittaa ja mitata.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: Elektrodi, liuennut happi, InLab®, Liuenneen hapen anturi InLab® 605, IP 67, 0...200 %, 0...20 mg/l, 0...+60 °C, Halk. × P: 12×120 mm, BNC/RCA (Cinch), 10 m kaapeli
Toimittaja: HAMILTON BONADUZ
Kuvaus: Nämä elektrokemialliset happianturit soveltuvat esimerkiksi lääketeollisuuden, biotekniikan ja elintarviketeollisuuden käyttötarkoituksiin, joissa hyv...
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Tuoteluettelon nro: (664-0205)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: The LBOD101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) sensor with a replaceable, integrated stirring system. The electrode measures the dissolv...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Hach
Kuvaus: IntelliCAL™ LDO101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) electrode which is ideal for measuring dissolved oxygen in wastewater, drinking wa...
Tuoteluettelon nro: (HACHLZW5130970002)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SCOI285206410)
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Elektrodi, liuennut happi, Ox 1113T, −5...+45 °C, Halk. × P: 12×120 mm, 1 m fixed cable with 8-pole plug
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Mettler - Toledo
Kuvaus: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Tuoteluettelon nro: (663-0182)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: This versatile standard DO probe for the lab or field allows reliable results no matter what the environment.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Kuvaus: Elektrodi, liuennut happi, 100 m:n kaapeli (mukana kaapelin huoltopakkaus)
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom