Sinkkioksidi Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P106-42EA 721.69 EUR
MACRP106-36 P106-42 P106-33
Sinkkioksidi Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sinkkioksidi
Sertifikaatit: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Kaava: ZnO
MW: 81,39 g/mol
MDL numero: MFCD00011300
CAS-numero: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9,III