Peristalttiset pumput, FASTLoad
Toimittaja: VWR Collection
VWR®
181-0191EA 2540 EUR
181-0191 181-0190 181-0186 181-0189 181-0185 181-0188 181-0181 181-0184 181-0180 181-0182
Peristalttiset pumput, FASTLoad
Pumput Peristalttiset pumput
Peristalttisilla VWR FASTLoad-pumpuilla saadaan erittäin tarkat ja toistettavat virtausnopeudet 0,8–1312 ml/min.
Saatavana 3 mallia: manuaalinen ohjaus, digitaalinen ohjaus, ohjelmoitava (IP40.
  • Säädettävä nopeus/virtausnopeus
  • Helppo letkun vaihto FASTLoad-pumpunpään ansiosta
  • Kolme roottorin rullaa
  • Pumpuilla käytetään letkua, joissa seinämän paksuus 1,6 mm
  • Helppokäyttöinen näppäimistö ja 2-rivinen aakkosnumeerinen näyttö
Pumppu, manuaalinen ohjaus (IP40):
Helppo manuaalinen säätö
Nopeus 15–150 r/min
Nesteen siirtoon
Digitaalinen pumppu (IP40):
Digitaalinen, säätö kalvonäppäimillä
Nopeus 10–250 r/min
Nopeuden säätö / pysäytys / käynnistys / suunnanvaihto
Ohjelmoitava pumppu (IP40):
Manuaalinen, analoginen ja digitaalinen ohjaus
Nopeus 10–250 r/min
Letkukoonvalitsin: 6 letkukokoa
Nopeuden säätö / pysäytys / käynnistys / suunnanvaihto kauko-ohjauksella
Kerta-annostelu tai toistuva annostelu
Tube ID and flow rate for manual pump:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 12
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 4,2 ~ 42
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 16 ~ 160
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 35 ~ 350
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 56 ~ 560
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 78 ~ 780
Tube ID and flow rate for auto-control and programmable pumps:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 19
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 2,8 ~ 70
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 11 ~ 270
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 24 ~ 587
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 38 ~ 937
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 53 ~ 1312
Toimitustiedot: Mukana RS232 tietokoneen opastintiedot..