Hait: Imeytysaineet ja imeytysliinat
Laboratorioissa tai teollisuudessa tapahtuvien kemikaalivahinkojen varalta on hyvä varustautua kemikaalien imeytystuotteilla.<br />Tuotteistoon kuuluu imeytysaineita (imeytyskemikaaleja) hapoille, emäksille, elohopealle jne. Erittäin laaja valikoima erilaisia imeytysliinoja, Imeytystyynyjä ja imeytyssukkia (Lisäksi valikoimassa on erilaisia lisävarusteita, jotka ehkäisevät kemikaalivuotojen pääsemisen viemäreihin (viemärisuoja) sekä tuotteita, joilla voidaan esim. putkistosta tapahtuva kemikaalivuoto kerätä talteen ja estää sen tippuminen työtiloihin.
Terveydenhuollon tarkoituksiin sopiva absorboiva matto sekä sytostaattien käsittelyyn tarkoitetut imeytystuotteet."/>
Laboratorioissa tai teollisuudessa tapahtuvien kemikaalivahinkojen varalta on hyvä varustautua kemikaalien imeytystuotteilla.
Tuotteistoon kuuluu imeytysaineita (imeytyskemikaaleja) hapoille, emäksille, elohopealle jne. Erittäin laaja valikoima erilaisia imeytysliinoja, Imeytystyynyjä ja imeytyssukkia (""imeytysmakkaroita"") saatavilla.
Lisäksi valikoimassa on erilaisia lisävarusteita, jotka ehkäisevät kemikaalivuotojen pääsemisen viemäreihin (viemärisuoja) sekä tuotteita, joilla voidaan esim. putkistosta tapahtuva kemikaalivuoto kerätä talteen ja estää sen tippuminen työtiloihin.
Terveydenhuollon tarkoituksiin sopiva absorboiva matto sekä sytostaattien käsittelyyn tarkoitetut imeytystuotteet.
205  results were found
SearchResultCount:"205"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Spill Control, Chemizorb® Granules, Imeytysaine, Chemizorb®, rakeet
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chemizorb® Mercury sisältää kaikki elohopeapisaroiden ja vapaan elohopean turvalliseen ja täydelliseen keräämiseen tarvittavat reagenssit ja käsittely...
Tuoteluettelon nro: (1.01596.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chemizorb Alkalis is a powder mixture that consists of a mineral co-polymer as the absorbent, an acidic salt as the neutraliser, and a pH indicator.
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.01591.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chemizorb-hydrofluorihappo (HF) on jauheseos, joka sisältää synteettistä kopolymeeria absorbointiaineena ja kalkkisuolaa neutralointiaineena ja saostu...
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Absorboi hapot, emäkset ja liuottimet. Laajan pinta-alansa ansiosta jauhe pystyy absorboimaan suuren määrän nestettä. Matalan viskositeetin nesteet ab...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® absorbents and spill-containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These economy spill kits combine absorbents and instructions in a space-saving container. They are ideal for workers on the go like truck drivers, fie...
Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These refill sets can be used with five types of SPILL-X® treatment kits. They are available in different formats.
Toimittaja: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Kuvaus: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (129-0199)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Set for absorption of organics, aqueous solutions, alkalis and acids. It contains.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (121-1050)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Imeytyssetti vaarallisten nesteiden puhdistamiseen.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Developed to economically treat small spills, such as those that can occur in a laboratory environment. Provides easy access to the appropriate contro...
Tuoteluettelon nro: (121-0196)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This speciality spill kit contains sorbents, neutralising agent, PPE and accessories so that you are prepared in an emergency. Contained in a handy tu...
UOM: 1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 205
no targeter for Bottom