Käsineet, nitriili, Kimtech™ Purple Nitrile™
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 37.6 EUR
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Käsineet, nitriili, Kimtech™ Purple Nitrile™
Käsineet
Nämä käsineet suojaavat biotieteiden ja lääkevalmistuksen käyttöympäristöissä. Suojakäsineet ovat lateksittomat, silikonittomat ja antistaattiset, ja niiden käyttömukavuus ja luotettavuus vastaavat tutkimuslaboratorioiden vaatimuksia. Synteettinen nitriilipolymeeri (akryylinitriili–butadieeni) on täysin vedenpitävä, ja pienten reikien esiintymisvaara on vähäinen. Käsineet poistavat staattista sähköä ja niiden valmistuksessa on minimoitu lateksin ja silikonin aiheuttamien yliherkkyysreaktioiden vaara. Siten ne auttavat pitämään kädet terveinä ja suojattuina ja tukevat kontaminantitonta tutkimusta.
  • Erinomainen suojaus, puhtaus ja laatu
  • Valmistusmateriaali on vahvempaa ja ohuempaa kuin lateksi. Se myös suojaa monenlaisilta kemikaaleilta (esimerkiksi sytostaateilta) lateksia paremmin
  • Sormenpäiden pintakuviointi parantaa otteen pitävyyttä ja kosketustuntumaa
  • Vahvistetut rannekkeet lujittavat käsineitä
  • Molempiin käsiin sopivat kertakäyttökäsineet on nopea pukea, riisua ja kierrättää
  • Eivät sisällä luonnonkumilateksia tai silikonia, mikä vähentää tyypin I yliherkkyysreaktioiden vaaraa
Käsineet soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi vakavia riskejä sisältävissä käyttötarkoituksissa biotieteissä, biolääketieteellisessä tutkimuksessa, rikostutkimuksessa ja epästeriilissä lääkevalmistuksessa. Niissä on KIMTECH™-käsinevalikoiman paras suojaustaso: ne on hyväksytty myös elintarvikekäyttöön ja ne suojaavat kemikaaliroiskeilta sekä mikro-organismien aiheuttamilta vaaroilta. Lisäksi ne suojaavat viruksilta ISO 16604 -standardin vaatimusten mukaisesti.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Sertifikaatit: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Food contact approved.