Hait: Manifoldit
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Solid phase extraction vacuum manifolds allow to simultaneously process up to 12 or up to 24 SPE tubes. Precise flow control is provided through each ...
Tuoteluettelon nro: (8095-06)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The BAKERBOND Speedisk® expanded extraction station can be used in reservoir, inverted, or remote sample feed modes. It includes a six-port vacuum man...
UOM: 1 * 1 Items
Sertifikaatit
Tuoteluettelon nro: (516-1038)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: This microbiology manifold, with modular design, allows you to optimise testing without sacrificing cleanliness.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Microsart® Manifolds accurately detect and quantify microorganisms in liquid samples. Simply select the proper manifold for your individual microbiolo...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The multi-well plate vacuum manifold is an anodised aluminium manifold that has been designed and optimised for the vacuum filtration of AcroPrep™, Ac...
Tuoteluettelon nro: (ENTEDZUM044C1)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: The Combisart® system enables you to select the optimal hardware and consumables for your needs in quality assurance. It features a modular design and...
Tarjous
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Microtest-suodatuslaite, ruostumatonta terästä, 12-paikkainen, suora, 96-kuoppalevyille, keskikohtien väli 9 mm
Tuoteluettelon nro: (535-0391)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: 8-port manifold, L×S×K: 218×218×399 mm
UOM: 1 * 1 Items
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (SCTV106660)
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: This purging manifold alows you to install up to four SafetyCaps on your purging bottle.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (GILI37012000)
Toimittaja: GILSON LCMS
Kuvaus: The ASPEC® Positive pressure manifold uses positive pressure to improve reproducibility and recovery for solid phase extraction (SPE) applications.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Super Clean™, Cartridge filter base plate, single base. For carrier gas only, for triple filter
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Vakuumiputkistot helpottavat näytteiden käsittelyä HyperSep™ SPE -kolonneissa.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom