VWR® VMS Advanced, Magneettisekoittaja, lämmittävä magneettisekoittaja
Toimittaja: VWR
VWR®
442-0669EA 897 EUR
442-0669 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0661 442-0662 442-0663 442-0664
VWR® VMS Advanced, Magneettisekoittaja, lämmittävä magneettisekoittaja
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat
Compact stirrers with a ceramic glass plate provide excellent chemical resistance. Units feature digital error code display, a 'hot' top indicator to warn users that surface is hot, a fixed safety circuit that shuts off the heater if temperature rises above 550 °C, and three operating modes to choose from (standard, safe and adjustment protection). Stirrers have a speed display scale and optional capability to connect directly to a PT1000 temperature sensor; when using this functionality, control accuracy in the medium is ±0,5 °C.
  • Tarkka lämpötilan asetus digitaalisella potentiometrillä
  • Digitaalinen LCD-näyttö näyttää samanaikaisesti sekä tavoitelämpötilan että nykyisen lämpötilan.
  • Liuoksen todellisen lämpötilan näyttö 0,1 °C:n tarkkuudella käytettäessä PT 1000 -lämpötila-anturia.
  • Lämmittävää sekoittajaa voidaan ohjata kahdella mikro-ohjaimella
Sertifikaatit: Protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan PT1000 -anturi. Saatavana laaja valikoima lisävarusteita.