Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Toimittaja: Corning
Corning®
734-1823EA 172 EUR
734-1823 734-1881
Support cushions for centrifuge bottles, Corning®
Pullotuet Pullotuet
PP tubes, polyetherimide support cushions.
  • Kussakin 250 ml:n tai 500 ml:n putkien laatikossa on käsittelyä helpottava teline
  • Tukityynyjä tulee käyttää ellei roottorissa ole asianmukaisia muotoiltuja V-pohjapidikkeitä
  • Putket ovat steriilejä ja sertifioidusti ei pyrogeenittömiä
  • Mukana tulppamalliset korkit
  • RCF-enimmäisarvo 6000×g
Ihanteellisia suurten määrien sentrifugointia edellyttäviin sovelluksiin.