Atselaiinihappo ≥98% (by GC) syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20117.0100EA 130 EUR
8.20117.0100 8.20117.0025
Atselaiinihappo ≥98% (by GC) syntetiikkaan
Atselaiinihappo
Kaava: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Kiehumispiste: 237 °C (20 hPa)
Sulamispiste: 106…109 °C
Leimahduspiste: 210 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004432
CAS-numero: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C