Silmähuuhdeliuos
Toimittaja: Plum Safety
118-1700EA 15.5 EUR
118-1700 118-0478 118-0476 118-1703
Silmähuuhdeliuos
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Sterile sodium chloride solution (0,9%) in an eyewash bottle with eye cup and dust cap. Helps prevent foreign bodies (such as metal and wood chips) from sticking to the eye and causing serious eye injury.
  • Ergonomisesti muotoiltu silmäkuppi mukautuu silmän muotoihin, mikä tekee huuhtelusta hellävaraista ja tasaista.
  • 200 ml pullo on erityisen sopiva liikkuvaan käyttöön, kuten työkalupakkeihin tai ensiapulaukkuihin
  • Voidaan käyttää Plum-silmänhuuhtelupisteiden täyttämiseen
  • Pulloja ei tarvitse huoltaa tai puhdistaa
Huuhteluaika: noin 2 minuuttia 200 ml:n pullolla, 5 minuuttia 500 ml:n pullolla
Käyttöaika: 3 vuotta
Shelf life: 3 years.
Sertifikaatit: DIN EN 15154-4