Silmähuuhdeliuos, neutraali pH
Toimittaja: Plum Safety
118-0479EA 19.2 EUR
118-0479 118-1707
Silmähuuhdeliuos, neutraali pH
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Sterile phosphate buffer solution (4,9%) for fast and effective neutralisation of acids and alkalis.
  • Kätevän kokoinen pullo, joka sopii hyvin ensiapulaukkuihin ja hätävarusteisiin
  • Pulloa varten suunniteltu vyölaukku myydään erikseen
  • Pullo, jonka mukana toimitetaan ergonominen silmäkuppi, pölyltä suojaava korkki ja selkeät ohjeet
  • Voidaan käyttää seinälle asennettujen Plum-silmänhuuhtelupisteiden täyttämiseen
  • Pulloja ei tarvitse huoltaa tai puhdistaa
Huuhteluaika: noin 2 minuuttia 200 ml:n pullolla
Käyttöaika: 3 vuotta
DIN EN 15154-4
Sertifikaatit: According to DIN EN 15154-4