Silmähuuhdeteline, jossa on kaksi pulloa
Toimittaja: Plum
118-1702EA 78.1 EUR
118-1702 118-1705
Silmähuuhdeteline, jossa on kaksi pulloa
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Saatavana joko avoimena asemana tai suljettuna ja pölytiivisenä seinärasiana, joka sisältää 2×500 ml Plum-silmänhuuhtelupulloja.
  • Voidaan asentaa helposti työpisteen lähelle
  • Mukana peili ja selkeät ohjeet nopeaan ja oikeaan huuhteluun onnettomuustilanteessa
  • Avoteline ei sovi erittäin pölyisiin tai likaisiin tiloihin
Huuhteluaika: noin 10 minuuttia
L×S×K, avoin huuhtelupiste: 230×80×290 mm
L×S×K, laatikossa oleva huuhtelupiste: 227×110×265 mm