Silmähuuhdetelineet hätätilanteeseen
Toimittaja: Plum Safety
118-0082EA 73.8 EUR
118-0082 118-1708 118-1709
Silmähuuhdetelineet hätätilanteeseen
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Available as either an open station or closed, dust-proof wall box containing 200 ml pH neutral and 500 ml Plum eyewash. Ideal where there is a risk of eye injuries from acids or alkalis.
  • Avoin huuhtelupiste, jossa on peili ja kuvallinen ohje
  • Seinälle asennettava laatikko, jossa on peili ja silmähuuhdesymboli
  • Seinälle asennettava laatikko soveltuu erityisen hyvin pölyisiin ja likaisiin tuotantotiloihin
Huuhteluaika: noin 2 minuuttia pH-neutraalilla liuoksella, 5 minuuttia silmähuuhteella, Käyttöaika: 3 vuotta.
L× S×K (avoin huuhtelupist): 230×80×290 mm, L×S×K (seinälle asennettava laatikko): 227×110×265 mm.