Silmänhuuhtelupiste, pH-neutraali liuos
Toimittaja: Plum Safety
118-0072EA 44.2 EUR
118-0072
Silmänhuuhtelupiste, pH-neutraali liuos
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Wall-mounted station containing 1 litre of 4,9% phosphate buffer solution, with pictogram.
  • Sopii asennettavaksi minkä tahansa työpisteen lähelle
  • Erinomainen hätäsuihkuja täydentävä tuote
  • Iholle roiskuneiden happojen ja emästen nopeaan neutralointiin
Huuhteluaika: noin 2 minuuttia
Käyttöaika: 3 vuotta