Silmähuuhdeliuos, neutraali pH
Toimittaja: Plum
118-1706EA 38 EUR
118-1706
Silmähuuhdeliuos, neutraali pH
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
  • Suihkusuuttimellinen pullo, jolla huuhtelunesteen voi levittää nopeasti ja tasaisesti suurellekin kehon alueelle
  • Soveltuu Plum-hätäsuihkupisteen täyttöön
Huuhteluaika: noin 2 minuuttia
Käyttöaika: 3 vuotta