The robust shell and cup design of the mask conforms well to most face shapes and sizes, and maintains its shape during use. The excellent fit is provided by the convex shape, the nose clip, and the twin-strap design.
- Cool Flow™-venttiili vähentää lämmön keräytymistä, jolloin suojainta on mukava käyttää myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa
- Istuu napakasti kasvoilla, mukava käyttää
- Suojaa luotettavasti ja tehokkaasti hienojakoisilta hiukkasilta
- Mukava, kevyt malli, joka ei paina kasvoja
- Punaisella värikoodatut hihnat kertovat FFP3-suojaustason
Sertifikaatit: EN 149:2001 FFP3, suurin käyttötaso: määritetty suojaustaso: 20 × WEL (nimellinen suojauskerroin 50 × WEL).
Varoitus: *Yksi koko, joka sopii kaikille