Pyyhkeet, KIMTECH PREP* WETTASK*
Toimittaja: Kimberly-Clark
KIMTECH PREP* WETTASK*
115-1998EA 200 EUR
115-1998 115-1997
Pyyhkeet, KIMTECH PREP* WETTASK*
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Esikyllästetyt pyyhkeet
This refillable wet wiping system is the ideal alternative to using a spray bottle or open bucket in combination with a rag, making it easy to use and versatile. Two different types, depending on application.
  • Suljetussa ämpärissä esikostutetut pyyhkeet säilyvät tuoreina ja kontaminaatiottomina
  • Yhteensopiva kvaternäärisiä amiineja sisältävien desinfiointiaineiden kanssa
  • Vähentää altistumista kemikaalihöyryille ja -roiskeille
SXX työskentelyyn liuotinten kanssa, erittäin vahvaa ja imukykyistä raionia/polyesteria, ei irtoavia kuituja. Kestää liuottimia, ei hajoa märkänä. Nukkaa vain vähän, joten soveltuu vaativiin tehtäviin.
DS/DSX käytettäväksi desinfiointiaineiden kanssa. Jättää pyyhitylle pinnalle jonkin verran desinfiointiainetta, jotta aine voi vaikuttaa pintaan läpikotaisin.
Väri: valkoinen.