Pipetti, Pasteur pipetti, kaikkiin tarkoituksiin
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
612-4491EA 20.2 EUR
VWRU16001-178 VWRU414004-035 612-4491 612-4508 612-4512 612-5559 VWRU16001-192 612-4470 612-4468 VWRU414004-026 612-4518 612-3610 VWRU414004-008 612-4505 612-5560 VWRU414004-020 612-4526 612-3619 VWRU414004-013 VWRU16001-174 612-5549 612-4479 VWRU414004-041 612-4530 VWRU414004-024 612-3608 VWRU16001-170 612-4515 612-3627 612-4533 VWRU414004-021 612-3609 612-5557 VWRU414004-006 612-4473 VWRU414004-004 VWRU414004-016 VWRU414004-015 612-5550 612-4542 612-5551 612-4538 612-4523 VWRU414004-045 612-4513 612-4486 612-4500 612-4471 612-4495 VWRU16001-186 VWRU414004-048 612-4492 612-5781 VWRU414004-040 612-4496 612-4494 612-5770 VWRU414004-018 612-4497 612-3399 612-4499 VWRU16001-196 612-4472 612-4509 612-4520 VWRU414004-025 612-4502 612-4536 612-4527 612-4506 612-4481 612-4466 612-4469 VWRU16001-180 612-4476 VWRU16001-190 612-4514 VWRU414004-023 VWRU414004-032 612-4511 VWRU414004-005 VWRU16001-176 612-4543 612-4545 612-4490 612-4504
Pipetti, Pasteur pipetti, kaikkiin tarkoituksiin
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pasteur-/siirtopipetit
LDPE, kertakäyttöinen. Nämä särkymättömät yhdestä kappaleesta koostuvat pipetit ehkäisevät lasinsirpaleille ja tartuntavaarallisille aineille altistumisen vaarat.
  • Ei rikkoudu
  • Ei toksinen, inertti biologisille liuoksille ja useimmille hapoille
  • Voidaan sulkea ja pakastaa; voidaan kaasusteriloida
  • Ei tarvita erillistä imututtia
  • Yhtenäinen pisarakoko
Reagoimaton pinta vähentää solujen ja arvokkaiden proteiinien sitoutumishävikkiä. Ne sopivat hyvin kaikkiin nopeaa ja turvallista nesteiden siirtoa vaativiin sovelluksiin.
Tilaustiedot: To help you find the correct product and catalogue number, please have a look at the brochure VWR for Liquid Handling, pages 12 to 13, which you can find under 'Related information' and 'Product literature'. There are images of the pipettes available next to the catalogue number and description of packaging.